ENA580348318
Enamine
4-chloro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-188777-100MG
418,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-188777-100MG
418,10 €
Iupac Name
4-chlorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H6BClO2/c9-7-3-1-2-6-5(7)4-11-8(6)10/h1-3,10H,4H2
InChI
IHDXDFBZHOOZJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)