Documenti fondamentali
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-310722-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-310722-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
InChI
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)