Documenti fondamentali
ENA517161227
Enamine
8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
SKU del venditore: EN300-301596-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-301596-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-6-3-4-7(9(12)13-8)10(6)5-1-2-5/h5-7H,1-4H2
InChI
LWQAQDPQCLVMFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)