Documenti fondamentali
ENA514507552
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-2-sulfonamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-307073-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-307073-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S2.ClH/c8-13(10,11)7-3-5-4-9-2-1-6(5)12-7;/h3,9H,1-2,4H2,(H2,8,10,11);1H
InChI
RVJUEASNWDYXSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307073
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)