Documenti fondamentali
ENA514507157
Enamine
1-{[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-yl}piperidin-3-ol
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
SKU del venditore: EN300-305686-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-305686-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-yl-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13N5O/c16-8-2-1-4-14(6-8)9-10-13-12-7-15(10)5-3-11-9/h3,5,7-8,16H,1-2,4,6H2
InChI
APJBBQJAYHCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305686
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)