ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-303511-100MG
363,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-303511-100MG
363,50 €
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
InChI
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)