Documenti fondamentali
ENA514506741
Enamine
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
Scegli un formato
100 MG
31,20 €
250 MG
44,20 €
500 MG
70,20 €
1 G
89,70 €
2.5 G
175,50 €
5 G
319,80 €
10 G
607,10 €
SKU del venditore: EN300-302327-100MG
31,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
31,20 €
250 MG
44,20 €
500 MG
70,20 €
1 G
89,70 €
2.5 G
175,50 €
5 G
319,80 €
10 G
607,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.5
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-302327-100MG
31,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI
POEPONDACHYKKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)