Documenti fondamentali
ENA514506573
Enamine
2-(prop-2-en-1-yloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
SKU del venditore: EN300-306271-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-306271-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(allyloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-2-4-7-5-3-6;/h2H,1,3-6H2;1H
InChI
BYHSFTFGFCNWQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)