ENA514506397
Enamine
tert-butyl N-{1-[4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl]cyclopropyl}carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-300002-100MG
140,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-300002-100MG
140,40 €
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H26ClN3O3/c1-18(2,3)26-17(25)21-19(8-9-19)16(24)23-12-10-22(11-13-23)15-6-4-14(20)5-7-15/h4-7H,8-13H2,1-3H3,(H,21,25)
InChI
SVMYGYMTPNBKCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)