Documenti fondamentali
ENA514237304
Enamine
5-hydroxy-1,3-benzoxazole-2-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
SKU del venditore: EN300-302320-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-302320-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-hydroxybenzo[d]oxazole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c9-7(12)8-10-5-3-4(11)1-2-6(5)13-8/h1-3,11H,(H2,9,12)
InChI
FEBHKYIZQGVRMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)