Documenti fondamentali
ENA514236999
Enamine
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
5 G
3.690,70 €
SKU del venditore: EN300-301127-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
5 G
3.690,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-301127-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI
NIANDLDHENMRGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)