ENA514236869
Enamine
2-methyl-3-(oxolan-2-yl)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-300587-100MG
162,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-300587-100MG
162,50 €
Iupac Name
2-methyl-3-tetrahydro-2-furanylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(8(9)10)5-7-3-2-4-11-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI
IHVOMWXXVTYVBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)