Documenti fondamentali
ENA514234373
Enamine
tert-butyl 3-[(chlorosulfonyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1.172,60 €
1 G
1.502,80 €
2.5 G
2.945,80 €
5 G
4.358,90 €
10 G
6.463,60 €
SKU del venditore: EN300-227222-50MG
349,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1.172,60 €
1 G
1.502,80 €
2.5 G
2.945,80 €
5 G
4.358,90 €
10 G
6.463,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.78
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-227222-50MG
349,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-((chlorosulfonyl)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-4-8(6-12)7-17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI
UHFFWPGLYAMRBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)