Documenti fondamentali
ENA508627338
Enamine
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
SKU del venditore: EN300-300198-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-300198-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H22N4O3/c1-3-17(4-2)9-5-8-16-12-7-6-11(14(15)19)10-13(12)18(20)21/h6-7,10,16H,3-5,8-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
InChI
VQGURKBCDLMKIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)