ENA508626746
Enamine
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-298566-100MG
312,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-298566-100MG
312,00 €
Iupac Name
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-10(4-1)6-3-8-11-9-7-10;/h11H,1-9H2;1H
InChI
GMNAJFNYOKLMDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)