Documenti fondamentali
ENA508626492
Enamine
{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
Scegli un formato
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
126,10 €
5 G
217,10 €
10 G
364,00 €
SKU del venditore: EN300-298031-100MG
24,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
126,10 €
5 G
217,10 €
10 G
364,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-298031-100MG
24,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-azabicyclo[2.1.1]hex-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-4-6-1-5(2-6)3-7-6/h5,7-8H,1-4H2
InChI
TWQMJAQGXUVGOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)