Documenti fondamentali
ENA508625861
Enamine
2-chloro-6-cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
SKU del venditore: EN300-269297-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-269297-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-cyclopropylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI
CSZABJNHCVVZMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)