ENA508624923
Enamine
3-[(2,3-difluorophenyl)methyl]-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
3-(2,3-difluorobenzyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C12H12F2N4/c13-9-3-1-2-8(12(9)14)6-10-16-17-11-7-15-4-5-18(10)11/h1-3,15H,4-7H2
InChI
DFUQSNQHBFZQMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263181
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263181
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)