Documenti fondamentali
ENA508624778
Enamine
6-bromo-5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
SKU del venditore: EN300-260315-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.46
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-260315-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2/c8-4-2-6-3(1-5(4)9)7(11)10-12-6/h1-2H,(H,10,11)
InChI
BSLISWPSAUKPKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)