Documenti fondamentali
ENA497680348
Enamine
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-263917-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-263917-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI
VKBGYPQRTVRCDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)