Documenti fondamentali
ENA497679904
Enamine
(5-methoxypyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
356,20 €
5 G
621,40 €
10 G
1.153,10 €
SKU del venditore: EN300-262747-100MG
67,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
356,20 €
5 G
621,40 €
10 G
1.153,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-262747-100MG
67,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methoxypyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-7-2-6(3-8)4-9-5-7;;/h2,4-5H,3,8H2,1H3;2*1H
InChI
JNXPWXNUGHOOQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262747
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)