ENA497679508
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-cyanohexanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-260787-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-260787-100MG
318,50 €
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-cyanohexanoic acid
Inchi Code
1S/C12H20N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(10(15)16)7-5-4-6-8-13/h9H,4-7H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI
CMQMDJLHJZYEPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260787
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)