Documenti fondamentali
ENA497678744
Enamine
4,4-dimethyl-1,2lambda6-oxathiolane-2,2,5-trione
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-258563-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-258563-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
62-64
Iupac Name
4,4-dimethyl-1,2-oxathiolan-5-one 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-5(2)3-10(7,8)9-4(5)6/h3H2,1-2H3
InChI
UURBFMNWNPKPLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258563
Melting Point
62-64
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258563
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)