Documenti fondamentali
ENA497678001
Enamine
4-amino-2-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
SKU del venditore: EN300-258845-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-258845-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2.ClH/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(5-6-12)10(13)14;/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,14);1H
InChI
LHNDDVODQXXGKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258845
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)