ENA497376311
Enamine
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)propan-2-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-256720-100MG
232,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-256720-100MG
232,20 €
Iupac Name
1-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c1-7(9)6-12(10,11)8-4-2-3-5-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI
RDINOMFIDZJFMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)