Documenti fondamentali
ENA497376172
Enamine
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
SKU del venditore: EN300-256335-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-256335-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C14H15FN2/c1-8-6-10-13(7-11(8)15)17-12-5-3-2-4-9(12)14(10)16/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,17)
InChI
ACOCWQHAGYYMMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)