Documenti fondamentali
ENA497376084
Enamine
3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
SKU del venditore: EN300-256168-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-256168-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-8-4-7(2-1-3-11)5-10-6-8/h1-2,4-6,11H,3H2/b2-1+
InChI
OYPRXMBFEZBYQC-OWOJBTEDSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)