Documenti
ENA497375995
Enamine
5,5-dimethyl-4-phenylpyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
Punto di fusione
132-134
Iupac Name
5,5-dimethyl-4-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2)10(8-11(14)13-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
QJIXVNXAUDWTOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941
Melting Point
132-134
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941