ENA497375775
Enamine
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-255571-100MG
436,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-255571-100MG
436,30 €
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-14-9-7-5-3-4-6-8(7)12-10(11)13-9/h2-6H2,1H3
InChI
LRRWZUGSRZODMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)