Documenti fondamentali
ENA497375245
Enamine
3-[(piperidin-1-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
65,00 €
250 MG
93,60 €
500 MG
146,90 €
1 G
188,50 €
2.5 G
414,70 €
5 G
767,00 €
SKU del venditore: EN300-254270-100MG
65,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
65,00 €
250 MG
93,60 €
500 MG
146,90 €
1 G
188,50 €
2.5 G
414,70 €
5 G
767,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-254270-100MG
65,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12-6-4-5-11(9-12)10-14-7-2-1-3-8-14;/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2,(H,15,16);1H
InChI
WLRKCNCUWGKDNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)