Documenti fondamentali
ENA497375183
Enamine
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
599,30 €
250 MG
855,40 €
500 MG
1.348,10 €
1 G
1.727,70 €
2.5 G
3.628,30 €
5 G
7.170,80 €
10 G
13.994,50 €
SKU del venditore: EN300-254118-100MG
599,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
599,30 €
250 MG
855,40 €
500 MG
1.348,10 €
1 G
1.727,70 €
2.5 G
3.628,30 €
5 G
7.170,80 €
10 G
13.994,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-254118-100MG
599,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NS.ClH/c1-4-9-5-2-8(1)3-6-10-7-8;/h9H,1-7H2;1H
InChI
HVAKTVXJEASTIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)