Documenti fondamentali
ENA497375062
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-253730-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-253730-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H6F4N2O2/c9-6-4(7(13)8(10,11)12)2-1-3-5(6)14(15)16/h1-3,7H,13H2
InChI
RPPLHJLOAZCLFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)