Documenti fondamentali
ENA497374803
Enamine
N-[2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl]-N-formylformamide
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
SKU del venditore: EN300-254702-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-254702-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl)-N-formylformamide
Inchi Code
1S/C10H13F2NO3/c11-10(12)3-1-8(2-4-10)9(16)5-13(6-14)7-15/h6-8H,1-5H2
InChI
WDWKUUWOTKPZGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)