ENA497374705
Enamine
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-252893-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-252893-100MG
318,50 €
Iupac Name
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H13FN2/c1-12(2)6-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-5H,6,11H2,1-2H3
InChI
VWVZWMONLJPEQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)