ENA497374628
Enamine
2-fluoro-N,4-dimethylaniline hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-252711-100MG
156,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-252711-100MG
156,80 €
Iupac Name
2-fluoro-N,4-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6;/h3-5,10H,1-2H3;1H
InChI
XSFJMUXZUAMECL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)