Documenti fondamentali
ENA497374557
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methanesulfinylpyrimidin-4-amine
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-252570-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.54
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-252570-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-(methylsulfinyl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H5BrClN3OS/c1-12(11)5-9-3(7)2(6)4(8)10-5/h1H3,(H2,8,9,10)
InChI
OKCBVYPRVWJFRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)