ENA497374084
Enamine
6-bromo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-250916-50MG
349,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-250916-50MG
349,20 €
Iupac Name
6-bromo-1H-2-benzothiopyran-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H7BrOS/c10-7-2-1-6-4-12-5-9(11)8(6)3-7/h1-3H,4-5H2
InChI
HPIUPYXHSHXTAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)