Documenti fondamentali
ENA497373978
Enamine
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
SKU del venditore: EN300-250594-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-250594-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-4-5-9(11)8-3-2-6-12-10(7)8/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
InChI
DAHWTNGDNFUKEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)