Documenti fondamentali
ENA497373967
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-8-5-9(11(14)15)7-10(6-8)12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI
CJTACSGWVINDBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250516
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250516
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)