Documenti fondamentali
ENA497373803
Enamine
1-bromo-4-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
Scegli un formato
100 MG
91,80 €
250 MG
113,90 €
500 MG
169,80 €
1 G
237,40 €
2.5 G
423,30 €
5 G
604,00 €
SKU del venditore: EN300-249464-100MG
91,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
91,80 €
250 MG
113,90 €
500 MG
169,80 €
1 G
237,40 €
2.5 G
423,30 €
5 G
604,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-249464-100MG
91,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-7(11-6-12)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,1H3
InChI
YSTNXBHZXWCFQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249464
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)