Documenti fondamentali
ENA497373572
Enamine
tert-butyl N-({6-azaspiro[3.4]octan-8-yl}methyl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-247408-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-247408-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((6-azaspiro[3.4]octan-8-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-10-7-14-9-13(10)5-4-6-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
JSQIERZWKALRIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)