ENA497373121
Enamine
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
About This Item
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI
FQJMZYJZHKJOHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)