Documenti fondamentali
ENA490048036
Enamine
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Scegli un formato
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
SKU del venditore: EN300-250113-100MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-250113-100MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO4S/c1-13(10,11)12-5-6-3-2-4-8-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI
KNCVKKYBEVNUTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)