Documenti fondamentali
ENA465563802
Enamine
(3S)-3-[(2-amino-3-methylbutanamido)methyl]-5-methylhexanoic acid
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
SKU del venditore: EN300-245271-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-245271-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-3-{[(2-amino-3-methylbutanoyl)amino]methyl}-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-8(2)5-10(6-11(16)17)7-15-13(18)12(14)9(3)4/h8-10,12H,5-7,14H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12?/m0/s1
InChI
TWQINIJWWJMYFQ-NUHJPDEHSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)