ENA465563555
Enamine
6-fluoro-6-methyl-1,4-oxazepane
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-243715-100MG
393,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-243715-100MG
393,40 €
Iupac Name
6-fluoro-6-methyl-1,4-oxazepane
Inchi Code
1S/C6H12FNO/c1-6(7)4-8-2-3-9-5-6/h8H,2-5H2,1H3
InChI
OLRSBCAZNRXORK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)