Documenti fondamentali
ENA465562561
Enamine
2-fluoro-N-phenylaniline
Scegli un formato
100 MG
75,40 €
250 MG
106,60 €
500 MG
167,70 €
1 G
215,80 €
2.5 G
455,00 €
5 G
897,00 €
10 G
1.752,40 €
SKU del venditore: EN300-233627-100MG
75,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
75,40 €
250 MG
106,60 €
500 MG
167,70 €
1 G
215,80 €
2.5 G
455,00 €
5 G
897,00 €
10 G
1.752,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-233627-100MG
75,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI
VMEVTYCKTNNHIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)