Documenti fondamentali
ENA458436658
Enamine
2-{[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1.426,90 €
10 G
2.092,50 €
SKU del venditore: EN300-238452-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1.426,90 €
10 G
2.092,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-238452-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]sulfonyl}ethanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3O3S/c1-19-13-4-2-12(3-5-13)15-7-9-16(10-8-15)20(17,18)11-6-14/h2-5H,6-11,14H2,1H3
InChI
YYVBITFNVSORQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238452
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238452
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)