Documenti fondamentali
ENA458432257
Enamine
3-iodo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
402,50 €
250 MG
555,90 €
SKU del venditore: EN300-233034-100MG
402,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
402,50 €
250 MG
555,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-233034-100MG
402,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-5-methylene-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6IN3O2/c1-4-2-6(8(13)14)12-7(11-4)5(9)3-10-12/h2-3,11H,1H2,(H,13,14)
InChI
MHMOPQUZDGOPGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)