Documenti fondamentali
ENA458432062
Enamine
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Scegli un formato
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1.696,50 €
5 G
2.511,60 €
SKU del venditore: EN300-232839-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1.696,50 €
5 G
2.511,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-232839-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-3-10-6-5(7)4-9(2)8-6/h4H,3,7H2,1-2H3
InChI
VQNRBFXKOWOEAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)