Documenti fondamentali
ENA458431987
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Scegli un formato
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1.768,00 €
5 G
2.613,00 €
10 G
3.875,30 €
SKU del venditore: EN300-232764-100MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1.768,00 €
5 G
2.613,00 €
10 G
3.875,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-232764-100MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2/c1-2-11-5-7(9)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
ZCCCNUCJXFNXKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)